Få mere at vide
Consort™ Ledningsevne elektroder
Artikelnummer. 11975478
Skift visning
Temperaturområde (metrisk).:
0 °C til 80 °C
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk).
11975478 0 °C til 80 °C
1 options
Artikelnummer. 11975478 Leverandør Consort™ Leverandørnr. SK10T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1317.75 DKK
    1078.28 DKK / Pakke med 1
    Spare 239.47 DKK
    18% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Designet til laboratorie-, industri-, bioteknologi- og medicinske applikationer. Consort™ Konduktivitetselektroder er elektrokemiske analytiske sensorer af høj kvalitet. En række elektroder er tilgængelig til generel brug i felten, med mikrovolumener eller til måling af høj ledningsevne.
Under kalibrering eller måling skal alle opløsninger omrøres forsigtigt for at sikre en sand gengivelse af indholdet. Friske kalibreringsopløsninger med værdier nær den forventede prøveværdi bør vælges. Skyl elektroden to gange mellem målingerne: først i destilleret vand og derefter med den næste prøve, der skal måles. Giv elektroderne tilstrækkelig tid til at stabilisere sig under kalibrering eller måling.
  • Mulighederne omfatter standard feltmodel, mikrovolumenmodel og højledningsevnemodel
  • Indbygget automatisk temperaturkompensation (ATC Pt1000), med 2 banantilslutninger til ATC
  • Indeholder også 1m kabel og 1 BNC tilslutning
  • Stabilitetsindikator viser, hvornår aflæsninger skal foretages
Tekniske data
Celle konstant 1 cm -1
Konnektortyper BNC, 2 x bananstik
Til brug med (applikation) Felt/almen brug, lav/middel ledningsevne
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 80 °C
Type Ledningsevne elektrode
Diameter (metrisk) krop 12 mm
Længde (metrisk) 110 mm
Længde (metrisk) kabel 1 m
Materiale Epoxy krop, grafitplade
Inkluderer 1m kabel, 2 banantilslutninger til ATC, 1 BNC tilslutning
Temperatursensor Indbygget ATC (Pt1000)
Model- SK10T