Få mere at vide
Fisherbrand™ Standard klassisk autoklave
Artikelnummer. p-200104879 Shop alle Fisherbrand produkter
Model-:
EU og UK stik
Artikelnummer. 30242850
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Autoklav indstillet til 126 °C.
Plug and play 9 L autoklave indstillet til 126 °C.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance CE
Farve Hvid, blå
Kapacitet (engelsk) 2 gal.
Kapacitet (metrisk) 9 L
Dybde (metrisk) kammer 230 mm
Diameter (engelsk) kammer 8,4 tommer
Dybde (engelsk) kammer 9,2 tommer.
Diameter (metrisk) kammer 210 mm
Længde (engelsk) 9,1''
Længde (metrisk) 228 mm
Model- EU og UK stik
Produkttype Autoklavering
Temperatur (engelsk) 259 °F
Temperatur (metrisk) 126 °C
Frekvens 50 Hz
Programmerbarhed Nej
Spænding 230 V