Få mere at vide
Fisherbrand™ Standard klassisk autoklave
Artikelnummer. 30242850 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Model-:
EU og UK stik
Artikelnummer. Model-
30242850 EU og UK stik
1 options
Artikelnummer. 30242850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11279.33 DKK
    9331.59 DKK / 1 enheder
    Spare 1947.74 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Autoklav indstillet til 126 °C.
Plug and play 9 L autoklave indstillet til 126 °C.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance CE
Farve Hvid, blå
Kapacitet (engelsk) 2 gal
Kapacitet (metrisk) 9 L
Dybde (metrisk) kammer 230 mm
Diameter (engelsk) kammer 8,4 tommer
Dybde (engelsk) kammer 9,2 tommer
Diameter (metrisk) kammer 210 mm
Længde (engelsk) 9,1''
Længde (metrisk) 228 mm
Model- EU og UK stik
Produkttype Autoklavering
Temperatur (engelsk) 259 °F
Temperatur (metrisk) 126 °C
Frekvens 50 Hz
Programmerbarhed Nej
Spænding 230 V