Få mere at vide
WTW™ Standard kalibrerings- og opbevaringshylster til WTW™ Iltmåler
Artikelnummer. 10519911
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Iltmåler
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10519911 Iltmåler Hver
1 options
Artikelnummer. 10519911 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 205362
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Kalibrerings- og opbevaringsbeholderne til WTW iltsensorer er velegnede til standard-konform kalibrering (DIN ISO 5814 eller DIN ISO 17289: 2014-12) med vanddampmættet luft samt til opbevaring af sensorerne for at beskytte den følsomme membran.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Standard kalibrerings- og opbevaringshylster
Til brug med (udstyr) Iltmåler