Få mere at vide
Koettermann™ Standardskab kemiske stoffer, 1200x1920x516
Artikelnummer. 14885361
Skift visning
Dimensioner (D x B x H):
516 x 1200 x 1920 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (D x B x H) Pakningsstørrelse
14885361 516 x 1200 x 1920 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 14885361 Leverandør Koettermann™ Leverandørnr. 37500007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15380.00 DKK
    12448.50 DKK / Pakke med 1
    Spare 2931.50 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-03-2027
Koettermann™ Standardskabe kemiske stoffer, 1200x1920x516 giver passende opbevaring til at imødekomme en række forskellige laboratoriebehov, men er især velegnet til opbevaring af kemikalier.
  • Kemikalieskab
  • To døre
  • Fire hylder
  • Låsbar
Tekniske data
Dimensioner (D x B x H) 516 x 1200 x 1920 mm
Inkluderer Låse
Antal døre 2
Antal hylder 4
Produkttype Skab til kemikalier