Få mere at vide
Koettermann™ Standardskab til syrer og baser, PP, 900x720x520
Artikelnummer. 14805361
Skift visning
Dimensioner (D x B x H):
515 x 900 x 720 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (D x B x H) Pakningsstørrelse
14805361 515 x 900 x 720 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 14805361 Leverandør Koettermann™ Leverandørnr. 37700011
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-04-2027
Koettermann™ Standardskab til syrer og baser, PP, 900x720x520 giver passende opbevaring til at imødekomme en række forskellige laboratoriebehov, men er især velegnet til opbevaring af syrer og baser.
  • Syre/underskab
  • To døre
  • Tre skuffer
  • Ventilator
Tekniske data
Dimensioner (D x B x H) 515 x 900 x 720 mm
Inkluderer 3 skuffer, ventilator
Antal døre 2
Produkttype Syre- og baserskab