Få mere at vide
Koettermann™ Standardskab til syrer og baser, PP, 520x600x1920mm
Artikelnummer. p-7146686
Dør stil:
Højrehængslet
Venstrehængslet
Inkluderer:
4 skuffer, ingen ventilator
4 skuffer, ventilator
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 14835361
Brand: Koettermann™ 37700003
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Koettermann™ Standardskab til syrer og baser giver passende opbevaring til at imødekomme en række forskellige laboratoriebehov, men er især velegnet til opbevaring af syrer og baser.
  • Højt, syre/underskab
  • To døre
  • Fire skuffer
Tekniske data
Dimensioner (D x B x H) 520 x 600 x 1920 mm
Dør stil Venstrehængslet
Til brug med (applikation) Syrer og Baser
Inkluderer 4 skuffer, ventilator
Antal døre 2
Produkttype Syre- og baserskab