Få mere at vide
Koettermann™ Standardskab til syrer og baser, PP, 520x600x1920mm
Artikelnummer. 15518545
Skift visning
Dør stil:
Højrehængslet
Venstrehængslet
Inkluderer:
4 skuffer, ingen ventilator
4 skuffer, ventilator
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dør stil Inkluderer unitSize
15518545 Højrehængslet 4 skuffer, ingen ventilator Hver
14835361 Venstrehængslet 4 skuffer, ventilator Hver
14825361 Venstrehængslet 4 skuffer, ingen ventilator Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15518545 Leverandør Koettermann™ Leverandørnr. 37700002
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Koettermann™ Standardskab til syrer og baser giver passende opbevaring til at imødekomme en række forskellige laboratoriebehov, men er især velegnet til opbevaring af syrer og baser.
  • Højt, syre/underskab
  • To døre
  • Fire skuffer
Tekniske data
Dimensioner (D x B x H) 520 x 600 x 1920 mm
Dør stil Højrehængslet
Til brug med (applikation) Syrer og Baser
Inkluderer 4 skuffer, ingen ventilator
Antal døre 2
Produkttype Syre- og baserskab