Få mere at vide
Buerkle™ Standard bøjler, silikonegummi
Artikelnummer. p-7084556 Shop alle Bürkle produkter
Diameter (metrisk) bund:
5 mm
8 mm
10,55 mm
14 mm
17 mm
18 mm
21 mm
26 mm
29 mm
Diameter (metrisk) Top:
9 mm
12 mm
14,5 mm
18 mm
22 mm
24 mm
27 mm
32 mm
35 mm
Artikelnummer. 30286536
Brand: Buerkle™ 97640913
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Silikonegummipropp er gennemsigtige, kemisk-biologisk neutrale, fødevaresikre i henhold til BfR Recommendation XV og FDA§ 177,2600.
  • Temperature resistant from -60 °C to +200 °C, briefly to +230 °C
  • Sterilisable
  • Non-toxic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 20 mm
Autoklaverbar Autoclavable
Farve White
Diameter (metrisk) bund 8 mm
Diameter (metrisk) Top 12 mm
Materiale Silicone
Produkttype Standard Bung
Sterilitet Non-sterile