Få mere at vide
Buerkle™ Standard bøjler, silikonegummi
Artikelnummer. 17240654 Shop alle Bürkle produkter
Diameter (metrisk) bund:
5 mm
8 mm
10.55 mm
14 mm
17 mm
18 mm
21 mm
26 mm
29 mm
Diameter (metrisk) Top:
9 mm
12 mm
14.5 mm
18 mm
22 mm
24 mm
27 mm
32 mm
35 mm
Artikelnummer. 17240654
Brand: Buerkle™ 97642531
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Silikonegummipropp er gennemsigtige, kemisk-biologisk neutrale, fødevaresikre i henhold til BfR Recommendation XV og FDA§ 177,2600.
  • Temperaturbestandig fra -60° C til +200° C, kortvarigt til +230° C
  • Steriliserbar
  • Ikke giftig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance velegnet til fødevarer
Højde (metrisk) 30 mm
Temperaturområde (metrisk) -60 °C til +200 °C
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Gennemsigtig hvid
Diameter (metrisk) bund 26 mm
Diameter (metrisk) Top 32 mm
Materiale Silikone
Produkttype Standard Bung