Få mere at vide
Buerkle™ Standard bøjler, silikonegummi
Shop alle Bürkle produkter
Diameter (metrisk) bund:
5 mm
8 mm
10.55 mm
14 mm
17 mm
18 mm
21 mm
26 mm
29 mm
Diameter (metrisk) Top:
9 mm
12 mm
14.5 mm
18 mm
22 mm
24 mm
27 mm
32 mm
35 mm
Beskrivelse
- Temperaturbestandig fra -60° C til +200° C, kortvarigt til +230° C
- Steriliserbar
- Ikke giftig
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | velegnet til fødevarer |
| Højde (metrisk) | 30 mm |
| Temperaturområde (metrisk) | -60 °C til +200 °C |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Gennemsigtig hvid |
| Diameter (metrisk) bund | 18 mm |
| Diameter (metrisk) Top | 24 mm |
| Materiale | Silikone |
| Produkttype | Standard Bung |