Få mere at vide
Standard bufferløsning, SI Analytics™
Shop alle SI Analytics produkter
Mængde:
250 mL
60 Ampules
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
- Inkluderer producentcertifikat
- Blanding, bestående af følgende komponenter: Vand, dinatriumtetraboratdecahydrat
- Produktet indeholder ingen relevante mængder af materialer med kritiske værdier, som skal overvåges på arbejdspladsen
- Absorberes med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemidler, universalbindemidler, savsmuld)
Spécification
Spécification
| Kogepunkt | 100 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1g/cm3 |
| pH | 9.18 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 60 Ampules |
| Formulering | Water, disodium tetraborate decahydrate |
| Lugt | Odorless |
| Emballage | FIOLAX™ Ampuller |
| Sterilitet | Sterile |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu