Få mere at vide
Standard bufferløsninger, WTW™ Artikelnummer.: 11795204
compliance-icons
Standard bufferløsninger, WTW™
Artikelnummer. 11795204
250 mL, 250ml
Mængde:
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11795204
Brand: WTW 109130
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Som en standard bufferopløsning er denne buffer pH 9,180 (PL 7) tilgængelig i en 250 ml flaske.
  • Opnå nøjagtige pH-aflæsninger
  • Fås i praktisk, færdiglavet pH-værdi 9,18
  • Standard bufferløsninger ved WTW er sporbart certificeret til PTB/NIST og derfor sikre at bruge
  • Analysecertifikat fra DIN/NIST
  • Standard bufferopløsning, med pH 9,180 og PL 7, der er tilgængelig i en 250 ml flaske
  • Nøjagtig til± 0,02 pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 100 °C
Farve Farveløs
Analysecertifikat DIN/NIST
Tæthed 0.999g/cm3
Til brug med (applikation) Præcisionsapplikationer
pH 9.18
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
Emballage Flaske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • PL 9
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Disodium tetraborate, decahydrate
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Standard bufferløsninger, WTW™ >