Få mere at vide
Standard bufferopløsning pH 7, SI Analytics™
Artikelnummer. 10131311 Shop alle SI Analytics produkter
Mængde:
250 mL
60 Ampules
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. 10131311
Brand: SI Analytics 285138221
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
SI Analytics™ Standard bufferopløsning pH 7 modstår ændringer i pH, når der tilsættes små mængder af en syre eller en alkali.
  • Inkluderer producentcertifikat
  • Blanding, bestående af følgende komponenter: Vand, dinatriumhydrogenphosphat, citronsyre
  • Produktet indeholder ingen relevante mængder af materialer med kritiske værdier, som skal overvåges på arbejdspladsen
  • Absorberes med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemidler, universalbindemidler, savsmuld)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 101°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.01g/cm3
pH 7
Fysisk form Væske
Mængde 60 Ampules
Formulering Water, disodium hydrogenphosphate, citric acid
Lugt Odroless
Emballage FIOLAX™ Ampuller
Sterilitet Sterile
Damptryk 23hPa
Opløselighedsinformation Fully miscible in water