Få mere at vide
Standard bufferløsning, SI Analytics™
Artikelnummer. 11954779 Shop alle SI Analytics produkter
Mængde:
250 mL
60 Ampules
Pakningsstørrelse:
250ml
60 ampuller
Artikelnummer. 11954779
Brand: SI Analytics 285138254
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
SI Analytics™ Standard bufferopløsning pH 6,87 modstår ændringer i pH, når der tilsættes små mængder af en syre.
  • Inkluderer producentcertifikat
  • Blanding, bestående af følgende komponenter: Vand, dinatriumhydrogenphosphat, kaliumdihydrogenphosphat
  • Produktet indeholder ingen relevante mængder af materialer med kritiske værdier, som skal overvåges på arbejdspladsen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 100 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1g/cm3
pH 6.87
Fysisk form Væske
Mængde 60 Ampules
Formulering Water, disodium hydrogen phospate, potassium dihydrogen phosphate
Lugt Odorless
Emballage FIOLAX™ Ampuller
Sterilitet Sterile
Damptryk 23hPa
Opløselighedsinformation Fully miscible in water