Få mere at vide
Standard bufferopløsning pH 6,87, WTW™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11785154
Mængde:
250 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. 11785154
Brand: WTW 109120
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Som standard bufferopløsninger fås bufferne pH 6,865 og PL 7 i 250 ml flasker med høj nøjagtighed mht.± 0,02 pH
  • Som standard bufferopløsninger er bufferne pH 6,865 og PL 7 tilgængelige i 250 ml flasker
  • PTB/NIST sporbare standardbufferløsninger (arbejdsreferencebufferløsninger) til præcisionsanvendelser - sikker brug
  • De har en høj nøjagtighed til± 0,02 pH
  • Standard bufferløsninger i henhold til DIN 19266-01: 2000
  • Universelle bufferløsninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 100 °C
Farve Farveløs
Analysecertifikat DIN/NIST
Til brug med (applikation) Præcisionsapplikationer
pH 6.87
Fysisk form Væske
Mængde 250 ml
Emballage Flaske