Få mere at vide
Standard bufferopløsning pH 4, 7 og 10,01, SI Analytics™
Artikelnummer. 10057780 Shop alle SI Analytics produkter
Mængde:
3 x 20 Ampules
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10057780
Brand: SI Analytics 285138192
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
SI Analytics™ Standard bufferopløsning pH 4, 7 og 10,01 modstår ændringer i pH, når der tilsættes små mængder af en syre eller en alkali.
  • Inkluderer producentcertifikat
  • Blanding, bestående af følgende komponenter: Vand, natriumcarbonat, natriumhydrogencarbonat
  • Produktet indeholder ingen relevante mængder af materialer med kritiske værdier, som skal overvåges på arbejdspladsen
  • Absorberes med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemidler, universalbindemidler, savsmuld)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 100 °C
Farve Ravgul
Tæthed 1.01g/cm3
pH 4, 7, 10.01
Fysisk form Væske
Mængde 3 x 20 Ampules
Formulering Water, sodium carbonate, sodium hydrogencarbonate
Lugt Odorless
Emballage FIOLAX™ Ampuller
Sterilitet Sterile
Damptryk 23hPa
Opløselighedsinformation Fully miscible in water