Få mere at vide
Standard bufferopløsning pH 4,01, SI Analytics™
Shop alle SI Analytics produkter
Mængde:
250 mL
60 Ampules
Pakningsstørrelse:
250ml
Beskrivelse
- Inkluderer producentcertifikat
- Blanding, bestående af følgende komponenter: Vand, kaliumhydrogenphthalat
- Produktet indeholder ingen relevante mængder af materialer med kritiske værdier, som skal overvåges på arbejdspladsen
- Absorberes med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemidler, universalbindemidler, savsmuld)
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 100 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.01g/cm3 |
| pH | 4.01 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 250 mL |
| Formulering | Water, potassium hydrogenphthalate |
| Lugt | Odorless |
| Emballage | DURAN™ Flaske |
| Sterilitet | Sterile |
| Vis mere |