Få mere at vide
Standard bufferopløsning pH 4,01, WTW™
Mængde:
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
Beskrivelse
- Til præcisionsapplikationer
- PTB/NIST sporbare standardbufferløsninger (arbejdsreferencebufferløsninger) til præcisionsanvendelser - sikker brug
- Universelle bufferløsninger
- Høj nøjagtighed:± 0,02 pH
- Bufferløsninger iht. DIN 19266-01: 2000 er de mest udbredte bufferløsninger
- Standard bufferløsninger ved WTW er sporbart certificeret til PTB/NIST og derfor sikre at bruge
- Som standard bufferopløsninger er bufferen pH 4,006 og PL 4 tilgængelige i 250 ml flasker
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 100 °C |
| Farve | Farveløs |
| Analysecertifikat | DIN/NBS |
| Tæthed | 1.13g/cm3 |
| Til brug med (applikation) | Præcisionsapplikationer |
| pH | 4.01 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 250 mL |
| Emballage | Flaske |