Få mere at vide
Standard bufferopløsning pH 1,68, SI Analytics™
Shop alle SI Analytics produkter
Mængde:
250 mL
60 Ampules
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Inkluderer producentcertifikat
- Blanding, bestående af følgende komponenter: Vand, kaliumtetraoxalatdihydrat
- Opbevares tæt lukket ved temperaturer mellem 15 °C og 25 °C
- Produktet indeholder ingen relevante mængder af materialer med kritiske værdier, som skal overvåges på arbejdspladsen
- Skyl af større mængder i afløb eller vandmiljøet kan føre til nedsatte pH-værdier. En lav pH-værdi skader vandorganismer. Ved fortynding af brugsniveauet øges pH-værdien betydeligt, således at det vandige affald, der tømmes i afløb, efter brug af produktet kun er lavt vandfarligt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 100 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.01g/cm3 |
| pH | 1.68 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 250 mL |
| Formulering | Water, potassium tetraoxalate dihydrate |
| Lugt | Odorless |
| Emballage | DURAN™ Flaske |
| Sterilitet | Sterile |
| Vis mere |