Få mere at vide
Standard bufferopløsning pH 1,68, SI Analytics™
Artikelnummer. 10471171 Shop alle SI Analytics produkter
Mængde:
250 mL
60 Ampules
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10471171
Brand: SI Analytics 285137977
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
SI Analytics™ Standard bufferopløsning pH 1,68 modstår ændringer i pH, når der tilsættes små mængder af en syre.
  • Inkluderer producentcertifikat
  • Blanding, bestående af følgende komponenter: Vand, kaliumtetraoxalatdihydrat
  • Opbevares tæt lukket ved temperaturer mellem 15 °C og 25 °C
  • Produktet indeholder ingen relevante mængder af materialer med kritiske værdier, som skal overvåges på arbejdspladsen
  • Skyl af større mængder i afløb eller vandmiljøet kan føre til nedsatte pH-værdier. En lav pH-værdi skader vandorganismer. Ved fortynding af brugsniveauet øges pH-værdien betydeligt, således at det vandige affald, der tømmes i afløb, efter brug af produktet kun er lavt vandfarligt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 100 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.01g/cm3
pH 1.68
Fysisk form Væske
Mængde 60 Ampules
Formulering Water, potassium tetraoxalate dihydrate
Lugt Odorless
Emballage FIOLAX™ Ampuller
Sterilitet Sterile
Damptryk 23hPa
Opløselighedsinformation Fully miscible in water