Få mere at vide
Standard bufferopløsninger pH 1,68, WTW™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11725095
Skift visning
Mængde:
250 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11725095 250 ml 250ml
1 options
Artikelnummer. 11725095 Leverandør WTW Leverandørnr. 109000
Fra kemikalier til kromatografi
Brug rabatkode 27991
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med høj nøjagtighed: ±0,02 pH, disse standard bufferopløsninger ved WTW er sporbart certificeret til PTB/NIST og derfor sikre at bruge.
  • Til præcisionsapplikationer
  • PTB/NIST sporbare standardbufferløsninger (arbejdsreferencebufferløsninger) til præcisionsanvendelser - sikker brug
  • Standard bufferløsninger i henhold til DIN 19266-01: 2000
  • Universelle bufferløsninger
  • Høj nøjagtighed:± 0,02 pH
  • Standard bufferløsninger ved WTW er sporbart certificeret til PTB/NIST og derfor sikre at bruge
  • Buffer pH 1,679 og PL 2 fås i 250 ml flasker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Farveløs
Analysecertifikat DIN/NIST
Til brug med (applikation) Præcisionsapplikationer
pH 1.68
Fysisk form Væske
Mængde 250 ml
Emballage Flaske