Få mere at vide
Standard bufferfosfat, pH 4.002, NIST , Chem-Lab
Artikelnummer. 11964004
Skift visning
Mængde:
1 L
10 L
Pakningsstørrelse:
10 L
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11964004 1 L Hver
11908494 10 L 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11964004 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL03.0602.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    251.00 DKK
    203.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 47.27 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Til laboratoriebrug, pH-målinger, sporbar til SRM fra NIST
pH = 4,003 ved °0
C pH = 3,99 ved °5
C pH = 3,998 ved °10
C pH = 3,999 ved °15
C pH = 4,002 ved °20
C pH = 4,008 ved °25
C pH = 4,015 ved °30
C pH = 4,03 C°0 ved
4,03 C0 ved 4,03 °C
0. 4,091 ved 60 C °pH
Kemiske identifikatorer
CAS 877-24-7
Molekylær formel C8H5KO4
Molekylvægt (g/mol) 204.222
InChI nøgle IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23676735
IUPAC navn kalium;2-carboxybenzoat
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphate
Tæthed 1.00g/mL
pH 4.002
Mængde 1 L
Emballage PE
Sporbarhed til NIST NIST sporbar
Formel vægt 204,23g/mol