Få mere at vide
Standard bufferfosfat, pH 4.002, NIST , Chem-Lab
Beskrivelse
pH = 4,003 ved °0
C pH = 3,99 ved °5
C pH = 3,998 ved °10
C pH = 3,999 ved °15
C pH = 4,002 ved °20
C pH = 4,008 ved °25
C pH = 4,015 ved °30
C pH = 4,03 C°0 ved
4,03 C0 ved 4,03 °C
0. 4,091 ved 60 C °pH
C pH = 3,99 ved °5
C pH = 3,998 ved °10
C pH = 3,999 ved °15
C pH = 4,002 ved °20
C pH = 4,008 ved °25
C pH = 4,015 ved °30
C pH = 4,03 C°0 ved
4,03 C0 ved 4,03 °C
0. 4,091 ved 60 C °pH
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosphate |
| Tæthed | 1.00g/mL |
| pH | 4.002 |
| Mængde | 10 L |
| Emballage | PE |
| Sporbarhed til NIST | NIST sporbar |
| Formel vægt | 204,23g/mol |
Produkttitel
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?