Få mere at vide
Standardbufferborat, pH 9,225, NIST , Chem-Lab
Artikelnummer. 11999262
Skift visning
Mængde:
1 L
10 L
Pakningsstørrelse:
10 L
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11999262 1 L Hver
11909272 10 L 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11999262 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL03.0202.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    342.00 DKK
    267.17 DKK / Pakke med 1
    Spare 74.83 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Til laboratoriebrug, pH-målinger, sporbar til SRM fra NIST
pH = 9,464 ved °0
C pH = 9,395 ved °5
C pH = 9,332 ved °10
C pH = 9,276 °ved
15 C pH = 9,225 °ved
20 C pH = 9,180 °ved
25 C pH = °9,139
ved 30 C pH = °9,06 C
0 pH = 9,06 C°
0. 8,962 ved 60 C °pH
Kemiske identifikatorer
CAS 1303-96-4
Molekylær formel Na2B4O7•10H2O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium tetraborate decahydrate solution
Tæthed 1.01g/mL
pH 9.225
Mængde 1 L
Emballage PE
Sporbarhed til NIST NIST sporbar
Formel vægt 381,37 g/mol