Få mere at vide
Koettermann™ Standard bundskab, med hjul, 600x740x516
Artikelnummer. 15568485
Skift visning
Antal skuffer:
4
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Antal skuffer Pakningsstørrelse
15568485 4 Hver
1 options
Artikelnummer. 15568485 Leverandør Koettermann™ Leverandørnr. 31500076
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9590.00 DKK
    7607.42 DKK / Pakke med 1
    Spare 1982.58 DKK
    20% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Koettermann™ Standard bundskab, med hjul, 600x740x516 giver passende opbevaring til at imødekomme en række forskellige laboratoriebehov.
  • Mobilt skab
  • Fire skuffer
  • Låsbar
Tekniske data
Produkttype Mobilt opbevaringsskab
Dimensioner (D x B x H) 516 x 600 x 740 mm
Låsemekanisme Ja
Antal skuffer 4