Få mere at vide
Cole-Parmer™ Standard forlængerklemmer med tre ben
Artikelnummer. p-8005014 Shop alle Cole-Parmer produkter
Diameter (metrisk):
39 mm
46 mm
71 mm
105 mm
108 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11775419
Brand: Cole-Parmer™ 0802126
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold sikkert på flasker, bægre og buretter med disse forlængerklemmer. Standard forlængelsesklemmer med tre ben har et innovativt lukket åg-design, der minimerer forurening og korrosion af interne komponenter og er nemmere at rengøre og dekontaminere.
Designet tillader brug af klemmens ’fulde dybde– ingen fjedre eller indvendige funktioner til at komme i vejen. Vælg enkelt justeringsstil til standardbrug, hvor en stang eller“ finger” justeres ved hjælp af en vingemøtrik, mens den anden krog forbliver stationær eller for en mere alsidig klemme, vælg den dobbelte justeringsstil. Ved hjælp af fingerskruer kan begge kroge nemt justeres over et bredere område. Kroghøjden for disse klemmer gør dem ideelle til brug til at holde og fastgøre glasvarer med præcisionsslebne glassamlinger.
  • Fås i 3 størrelser, small, medium og large
  • Fremstillet af forniklet zink
  • Leveres med skridsikre vinylhylstre eller til temperaturer over 100 °C, glasfiberbetræk
  • Ideel til uregelmæssigt formede genstande
  • Der skal købes en ekstra holder for at fastgøre klemmer til laboratorierammer, støttestativer eller andre apparater
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Type Utility klemme
Materiale Forniklet zink
Diameter (metrisk) 108 mm
Længde (metrisk) 247.9 mm
Størrelse Større