Beskrivelse
Designet tillader brug af klemmens ’fulde dybde– ingen fjedre eller indvendige funktioner til at komme i vejen. Vælg enkelt justeringsstil til standardbrug, hvor en stang eller“ finger” justeres ved hjælp af en vingemøtrik, mens den anden krog forbliver stationær eller for en mere alsidig klemme, vælg den dobbelte justeringsstil. Ved hjælp af fingerskruer kan begge kroge nemt justeres over et bredere område. Kroghøjden for disse klemmer gør dem ideelle til brug til at holde og fastgøre glasvarer med præcisionsslebne glassamlinger.
- Fås i 3 størrelser, small, medium og large
- Fremstillet af forniklet zink
- Leveres med skridsikre vinylhylstre eller til temperaturer over 100 °C, glasfiberbetræk
- Ideel til uregelmæssigt formede genstande
- Der skal købes en ekstra holder for at fastgøre klemmer til laboratorierammer, støttestativer eller andre apparater
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Type | Utility klemme |
| Materiale | Forniklet zink |
| Diameter (metrisk) | 108 mm |
| Længde (metrisk) | 247.9 mm |
| Størrelse | Større |