Få mere at vide
Cole-Parmer™ Standard 2-benet forlængerklemme, enkelt justerbar, medium, forniklet zink
Artikelnummer. 11725419 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Størrelse:
Medium
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11725419 Medium Hver
1 options
Artikelnummer. 11725419 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0802142
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.00 DKK
    340.83 DKK / Pakke med 1
    Spare 21.17 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Designet til sikkert at holde et stort udvalg af glasvarer og apparater. Cole-Parmer™ Standard 2-benede forlængerklemmer er ideelle til cylindertype laboratorieudstyr.
  • Ved hjælp af fingerskruer kan krogene nemt justeres over et bredt område
  • Fås i rustfrit stål eller forniklet zink
  • Leveres med skridsikre vinylærmer
  • Inkluderer glasfiberbetræk ved temperaturer over 100 °C
  • Fås i små, mellemstore og store størrelser
  • Der skal købes en ekstra holder for at fastgøre klemmer til laboratorierammer, støttestativer eller andre apparater
Tekniske data
Type 2-benet standard forlængerklemme
Materiale Forniklet zink
Til brug med (applikation) Holder kolber, bægre og buretter
Længde (engelsk) 8,5 tommer
Længde (metrisk) 21.6 cm
Størrelse Medium
Størrelse (metrisk) greb 0 til 78 mm
Størrelse (engelsk) Grip 0 til 3,07 tommer.
Kæbe type Enkelt justering