Få mere at vide
Cole-Parmer™ Standard 3-benet forlængerklemme, dobbelt justerbar, medium, forniklet zink
Artikelnummer. 11795429 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Størrelse:
Medium
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Størrelse unitSize
11795429 Medium Hver
1 options
Artikelnummer. 11795429 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0802134
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til sikkert at holde et stort udvalg af glasvarer og apparater. Cole-Parmer™ Standard 3-benede forlængerklemmer er ideelle til uregelmæssigt formede genstande.
Et ben eller“ finger” justeres ved hjælp af en vingemøtrik, mens den anden krog forbliver stationær eller for en mere alsidig klemme, vælg den dobbelte justeringsstil.
  • Ved hjælp af fingerskruer kan begge kroge nemt justeres over et bredt område
  • Fås i rustfrit stål eller forniklet zink
  • Leveres med skridsikre vinylærmer
  • Inkluderer glasfiberbetræk ved temperaturer over 100 °C
  • Fås i små, mellemstore og store størrelser
  • Der skal købes en ekstra holder for at fastgøre klemmer til laboratorierammer, støttestativer eller andre apparater
Tekniske data
Type 3-benet forlængerklemme
Materiale Forniklet zink
Længde (engelsk) 9,02 tommer.
Længde (metrisk) 22.9 cm
Størrelse Medium
Størrelse (metrisk) greb 0 til 69 mm
Størrelse (engelsk) Grip 0 til 2,72 tommer.
Kæbe type Dobbelt justering