Få mere at vide
Standard 1505: Ca @ 4000 μg/g; P, Zn, Mo @ 1600 μg/g i 75 cSt olie
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium∣Molybdenum∣Phosphorus∣Zinc |
| CAS | 7440-70-2, 7439-98-7, 7723-14-0, 7440-66-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Calcium∣Molybdenum∣Phosphorus∣Zinc |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Løsningstype | Blanding |
| Element | Multi-element |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Tung mineralolie |
| Industry Type | Industriel kvalitetskontrol |
| Mængde | 400 g |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Molybdenum 1600 μg/g∣Phosphorus 1600 μg/g∣Zinc 1600 μg/g∣Calcium 4000 μg/g |