Få mere at vide
X10 Standardløsning, 10 ml
Beskrivelse
- Standardløsning til osmometer
- Pakke med 10 glasampuller med 1 ml indhold.
- For nem kalibrering af osmometre
Tekniske data
Tekniske data
| Emballage | Glas ampuller |
| Koncentration | 300 mosm/kg H2O |
| pH | 7 |
| Smeltepunkt | -0,55 °C |
| Kogepunkt | 100,4 °C |
| Mængde | 10 x 1 mL |