Beskrivelse
Dette selvstændige luftrensningsstation Halo-forbundne luftfiltreringssystem opsamler luftbårne laboratorieforurenende stoffer ved kilden og fanger dem permanent i højeffektive filtre.
- Sikkerhedsstandarder: Filtreringspræstationer testet i henhold til AFNOR NF X 15-211:2009 standarden: Frankrig
- CE-mærkning
- Dimensioner: Udvendig bredde 592 mm - Udvendig dybde 892 mm - Udvendig dybde 303 mm
- Luftstrøm 220 m3/t
- Spænding / Frekvens: 110-230 V / 50-60 Hz
- Strømforbrug 50 W
- Strukturen er lavet af metallisk ramme-antikorrosionsstål belagt med 100% polyester
- Filtreringsmodul fremstillet i injiceret polypropylen
- Forbindelse RJ45 ethernet-kabelforbindelse
- Kulfiltrering for gasser og dampe: organisk, formaldehyd, organiske dampe og
- Syredampe
- Luftkvalitets-præstationssensorer: Halvleder til VOC'er - Elektro-kemisk sensor til formaldehyd - Halvleder eller elektrokemisk for et bredt udvalg af forurenende stoffer
- Forfilter: Partikelfilter
- Postfilter: Partikelfilter
- Temperatur-/relativ fugtighedssensor
- Partikelsensor
- Loftmonteret: Hængt med 4 øjebolte (inkluderet)
- Vægt: 31 kg
- Driftstilstand 24/24 timer - 7/7, nat/dag, Min Max-detektion, kun detektionsværdi
- Beskyttet volumen 55m3 eller et overfladeareal på 25 m² med en loftshøjde på 2m50
- Kommunikationsgrænseflade: Simpel kommunikation via LED-pulser: Ventilatorindstillinger, brugstimer, ventilatorfejl, automatisk detektion af luftkvalitetsydelse
- eGuard™ App til fjernbetjening til at overvåge HALO-enheder, ændre indstillinger og sende sikkerhedsadvarsler direkte til dine enheder (mobil, tablet og PC).
- Netværksforbindelse
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Luftrensningsstation |
| Filtertype | Bundet kulstof og/eller HEPA |
| Materiale | Korrosionsbestandigt elektrogalvaniseret stål, syrenneutrale polymerbelægning |
| Model- | 35 grader Celsius |
| Spænding | 110/230 V |