Få mere at vide
Heidolph™ Stativ S2 XXL
Artikelnummer. 10562805 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Længde (metrisk):
1000 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10562805
Brand: Heidolph™ 5701220000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et unikt stativ til hele vores serie omrørere.
  • Et unikt stativ til hele vores serie omrørere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (engelsk) 39,4 tommer
Længde (engelsk) Base 14,6''
Længde (metrisk) 1000 mm
Længde (metrisk) base 370 mm
Diameter (engelsk) Stang 1 tomme
Diameter (metrisk) stang 25 mm
Produkttype Stå
Vægt (engelsk) 13.2 lb.
Vægt (metrisk) 6 kg