Få mere at vide
R&L Enterprises™ Nikkelbelagte stænger
Artikelnummer. p-8012544 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
700 mm
1000 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11739327
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En fremragende mulighed for konstruktion af retortstande i laboratoriet. R&L Enterprises™ Nikkelbelagte stænger er holdbare og langtidsholdbare.
  • Gevind
  • Gevind diameter 13 mm
  • Stangens længde inkluderer ikke gevindet
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 1000 x 18 mm
Længde (metrisk) 1000 mm
Produkttype Ståstang
Trådstørrelse 13 mm