Få mere at vide
R&L Enterprises™ Nikkelbelagte stænger
Artikelnummer. 11739327 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
700 mm
1000 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11739327 1000 mm Hver
11729327 700 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11739327
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-03-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En fremragende mulighed for konstruktion af retortstande i laboratoriet. R&L Enterprises™ Nikkelbelagte stænger er holdbare og langtidsholdbare.
  • Gevind
  • Gevind diameter 13 mm
  • Stangens længde inkluderer ikke gevindet
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 1000 x 18 mm
Længde (metrisk) 1000 mm
Produkttype Ståstang
Trådstørrelse 13 mm