Få mere at vide
Caframo™ Stativstang til overhead-omrørere
Længde (metrisk):
121.9 cm
Længde (engelsk):
48 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Udskiftningsstang til standard A110-stativ (14-500-354 og 14-500-2)
- Også kompatibel med Caframo A110BASE (14-638-265) Heavy-Duty stativbase
- Består af 304 rustfrit stålrør, 1 tommer (25 mm) dia.
- Plads til højere blandebeholdere
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Skaft | 1 tomme |
| Diameter (metrisk) aksel | 2.54 cm |
| Til brug med (udstyr) | Sikkerhedsstativ til overhead-omrører |
| Inkluderer | Stanghætte |
| Længde (engelsk) | 48 tommer |
| Længde (metrisk) | 121.9 cm |
| Type | Støttestang |
| Belægning | Ubelagt |
| Materiale | Rustfrit stål |