Få mere at vide
Bochem™ Stand Base Rod
Artikelnummer. 10740052
Skift visning
Længde (metrisk):
1500 mm
Artikelnummer. Længde (metrisk)
10740052 1500 mm
1 options
Artikelnummer. 10740052 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 5115
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Bochem™ Stativbasestang er konstrueret af rustfrit stål og til brug med stativbaser.
  • Rustfrit stål
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Længde (metrisk) 1500 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Trådstørrelse M10
Oversigt Eksterne tråde