Få mere at vide
Bochem™ Stativbase med justerbar fod
Artikelnummer. 10578272
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Stænger (gevind M10) og klemmer
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
10578272 Stænger (gevind M10) og klemmer
1 options
Artikelnummer. 10578272 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 5036
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Bochem™ stållakeret stativbase har en justerbar fod for stabilitet og bruges med M10 stænger, ringe og klemmer til understøttelse af forskellige laboratorieapparater.
  • Stållakeret bund DIN 12892
  • Gevind M10
  • Justerbar fod
Tekniske data
Materiale lakeret stål
Dimensioner (L x B) 250 x 160 mm
Længde (metrisk) 250 mm
Bredde (metrisk) base 160 mm
Produkttype Stand Base
Til brug med (applikation) Holder og understøtter laboratorieapparater
Til brug med (udstyr) Stænger (gevind M10) og klemmer