Få mere at vide
Integra Biosciences™ Stå
Artikelnummer. 10328811
Skift visning
:
Til brug med: Parkering vacoboy håndoperatør
Artikelnummer.
10328811 Til brug med: Parkering vacoboy håndoperatør
1 options
Artikelnummer. 10328811 Leverandør Integra Biosciences™ Leverandørnr. 155501
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
VACUBOY håndbetjeningssæt består af: VACUBOY håndoperatør, stativ, gummiadapter til Pasteur-pipetter, 1 kanals rustfrit stål aspirationsadapter 40mm, 8 kanals rustfrit stål aspirationsadapter 40mm, 1 kanals plastik aspirationsadapter til engangsspidser, 1 kanals plastik aspirationsadapter til engangs spidser med ejektor, 8 kanals plastik aspirations adapter med ejektor adapter. Kan bruges med VACUSAFE komfortstøvsugersystem. Fuldt udvalg af tilbehør til rådighed. Gør det muligt at bortskaffe væskerester pålideligt, præcist og bekvemt:
  • Med et præcist doseret volumen
  • Uden tab af dråber
  • Uden risiko for forurening
  • Uden at forårsage træthed
  • Energibesparende, den manuelle operatør - hjertet af systemet - kan betjenes som en enkelt eller 8 kanals aspirator
  • Alle dele i kontakt med væsker kan autoklaveres
Tekniske data
Oversigt Vacuboy bænk stativ