Få mere at vide
Fisherbrand™ H-form stativ
Artikelnummer. 11719327 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
245 mm frontåbning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11719327 245 mm frontåbning Hver
1 options
Artikelnummer. 11719327
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet i støbejern og malet akrylblå til brug med røreværker mm.
  • Til brug med 18 mm diameter nikkelbelagte stålstænger på 700 mm i længden
  • Andre længder kan leveres efter anmodning
  • Benlængde på 270 mm, frontåbning på 245 mm, vægt på 5,5 kg
  • Designet til at kunne håndtere kravene fra et moderne laboratorium
  • Stangen sælges separat under Fisher Catalog nr. 11739327.
Tekniske data
Højde (metrisk) 210 mm
Længde (metrisk) 245 mm frontåbning
Længde (metrisk) base 270 mm benlængde
Produkttype Stå
Form H-form
Til brug med (udstyr) Stålstænger 700 mm i længden
Vægt (metrisk) 5.5 kg