Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ StainTray™
Artikelnummer. 15518996
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15518996 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15518996 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 44040410
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Kan bruges som et befugtet, lysbeskyttet kammer til farvning af objektglas til immunhistokemi eller immuncytokemi. De StainTray™ har en sort base lavet af hård ABS-plast, der tåler en lang række kemikalier (undgå klorerede kulbrinter).
  • Accepterer op til 20 objektglas på fire plastskinner dækket med en polymerstrimmel for perfekt at holde objektglassene, selvom bakken holdes i en vinkel
  • Når der er behov for fugt, vil brønde mellem skinnerne holde op til 1 ml vand sikkert uden at sprøjte
  • Mellembrønde kan rumme op til 2 ml hver
  • Skinner hæves ikke kun for at undgå, at vand rører ved rutsjebanerne, men også for at gøre det lettere at hente rutsjebaner
  • Basen vil også holde overskydende pletopløsning, der drypper fra objektglassene
  • Fire gummifødder sikrer større basestabilitet
  • Enhederne kan stables til opbevaring og pladsbesparende formål
  • Der medfølger et sort låg til arbejde med fluorescerende reagenser. Den er lavet af ABS og kan tåle et temperaturområde på− 80 C °til 80 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Pletbakke
Slidekapacitet 20
Produktlinje eBioscience
Til brug med (applikation) Immunocytokemi, immunhistokemisk farvning, immunhistokemisk farvning af formalin-fikseret paraffin indlejrede vævssnit, immunhistokemisk farvning af frosne vævssnit, mikroskopi
Mængde 1 stk.