Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Hele pletter, 97%, ren
Artikelnummer. p-193495 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 10370594
Brand: Thermo Scientific Chemicals 213512500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7423-31-6 | C30H28BrN2S2+ | 560.592 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7423-31-6
Molekylær formel C30H28BrN2S2+
Molekylvægt (g/mol) 560.592
MDL nummer MFCD00078788
InChI nøgle MPBRYMWMMKKRGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-Ethyl-2-[3-(1-ethylnaphtho[1, 2-d]thiazolin-2-ylidene)-2-methylpropenyl]naphtho[1, 2-d]thiazolium bromide
PubChem CID 123134119
IUPAC navn (2E)-1-ethyl-2-[(E)-3-(1-ethylbenzo[e][1,3]benzothiazol-1-ium-2-yl)-2-methylprop-2-enyliden]benzo[e][1,3]benzothiazol;hydrobromid
SMIL CCN1C(=CC(=CC2=[N+](C3=C(S2)C=CC4=CC=CC=C43)CC)C)SC5=C1C6=CC=CC=C6C=C5.Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Stains-all
Navn note 97%
Analyseprocentområde 97%
Beilstein 27, IV, 8619
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 559.59
Procent renhed 97%
Grad Ren
Emballage Glasflaske
UV-spektrometri Complies
Farve Grå til lilla
Mængde 250 mg
Fysisk form Pulver