Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Stains-all |
| Navn note | 97% |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Beilstein | 27, IV, 8619 |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Formel vægt | 559.59 |
| Procent renhed | 97% |
| Grad | Ren |
| Emballage | Glasflaske |
| UV-spektrometri | Complies |
| Mehr anzeigen |