Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Pletter-alle, 96%
Artikelnummer. 15424817
Skift visning
Mængde:
1g
5g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15424817 1g 1g
15434817 5g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15424817 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. H32127.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7423-31-6 | C30H27BrN2S2
Generel protein- og nukleinsyrefarvning, som farver forskellige farver på bånd af RNA (blålig lilla), DNA (blå) og proteiner (rød)
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7423-31-6
Molekylær formel C30H27BrN2S2
Synonym 1-ethyl-2-[(E)-3-(1-ethylnaphtho[1,2-d]thiazolin-2-yliden)-2-methylpropenyl]naphtho[1,2-d]thiazoliumbromid; 3,3′ -Diethyl-9-methyl-4,5,4′ ,5′ -dibenzothiacarbocyanin
Tekniske data
Formel vægt 559,58 g/mol
Beilstein 3865213
Produkttype Plet
Mængde 1g
Assay 0.96
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Stains-All
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-ethyl-2-[3-(1-ethylnaphtho[1,2-d]thiazol-2(1H)-ylidene)-2-methyl-1-propenyl]-naphtho[1,2-d]thiazol