Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Pletter-alle, 95 %
Artikelnummer. 15474959
Skift visning
Mængde:
1g
5g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15474959 5g 5g
15464959 1g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15474959 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62630.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Cationic carbocyanine dye used in electrophoresis to stain proteins and nucleic acids | CAS: 7423-31-6 | C30H27BrN2S2, C30H27BrN2S2 | 559.58 g/mol
Stains-all er et ideelt farvestof til visualisering og identifikation af proteiner på polyacrylamidgeler, fordi det skelner mellem meget sure proteiner, der farver blåt, og mindre sure proteiner, der farves lyserødt. Når det anvendes på polyacrylamidgeler, kan intensiteten af Stains-all øges ved tilsætning af sølvnitrat. Det er en nyttig nukleinsyre- og proteinfarvning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7423-31-6
Molekylær formel C30H27BrN2S2
Tekniske data
Mængde 5g
Opbevaringskrav 2° til 8 °C
Format Pulver
Til brug med (applikation) Kationisk carbocyaninfarvestof brugt i elektroforese til at farve proteiner og nukleinsyrer
Farve Mørkegrå eller grøn
Formel vægt 559,58 g/mol
Følsomhed Lysfølsom
Beilstein 3865213
InChI nøgle MPBRYMWMMKKRGC-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Br-].CCN1\C(SC2=CC=C3C=CC=CC3=C12)=C\C(C)=CC1=[N+](CC)C2=C(S1)C=CC1=CC=CC=C21
IUPAC navn 1-ethyl-2-{3-[(2Z)-1-ethyl-1H,2H-naphtho[1,2-d][1,3]thiazol-2-ylidene]-2-methylprop-1-en-1-yl}naphtho[1,2-d][1,3]thiazol-1-ium bromide
Molekylvægt (g/mol) 559.58
Assay 0.95