Få mere at vide
Sanplatec™ Rustfri vakuumekssikkator SNV-250SUS
Artikelnummer. 30245657
Skift visning
Volumen (metrisk):
15 l
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
30245657 15 l
1 options
Det gennemsigtige dørvindue er lavet af akryl. Kontroller venligst materialets modstandsdygtighed, før du bruger varmeafgivende materialer eller kemikalier.
Artikelnummer. 30245657 Leverandør Sanplatec™ Leverandørnr. 27400+BS/RCSNV250SUS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21630.00 DKK
    16087.12 DKK / Pakke med 1
    Spare 5542.88 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 12-03-2027
Det gennemsigtige dørvindue er lavet af akryl. Kontroller venligst materialets modstandsdygtighed, før du bruger varmeafgivende materialer eller kemikalier.
Rustfrit materiale giver fremragende holdbarhed og kemikalieresistens. Kompakt størrelse med 2 ventiler og 1 gauge.
  • Vakuumekssikkator med fremragende holdbarhed og lufttæthed
  • Dørramme lavet af rustfrit stål, dørpanelet er akrylplade for stor prøvesynlighed
  • SUS-materiale forhindrer korrosion ved opbevaring af kemikalier
  • Tilladt vakuum: fra 0,1 til 101 kPa
  • Volumen: Ca. 15 L
  • Vakuummåler: 1 stk (for 0 til 0,1 MPa)
  • Ventiler: 2 stk (dyse udvendig diameter 9 mm)
  • Udvendigt materiale: Rustfrit stål (SUS304)
  • Indvendigt materiale: Rustfrit stål (SUS304)
  • Hylde: Rustfrit stål, 1 stk (nederste mellemrum H 100 mm, øvre mellemrum H 150 mm)
  • Låge: Rustfri stålramme (SUS304) + Akrylplade 20 mm
  • Dørpakning: Silikonegummi
Tekniske data
Materiale Plast
Produkttype Vakuumekssikkator
Inkluderer 2 ventiler, 1 måler, 1 hylde
Volumen (metrisk) 15 l
Højde (metrisk) 335 mm
Vægt (metrisk) 19 kg