Få mere at vide
Sampling Systems™ Rustfri opbevaringstromle
Artikelnummer. p-7138921 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
10 l
25 l
50 l
100 l
150 l
200 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15849581
Brand: Sampling Systems™ A12610
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Robust, hygiejnisk design gør dem velegnede til de mest krævende applikationer. Prøvetagning Systems™ Rustfri opbevaringstromle har en finish af meget høj kvalitet og leveres med robuste sidehåndtag, låg, pakning og klemmebånd.
  • Åben top farmaceutiske og kemiske tromler med låg
  • Størrelser fra 5L til 200L (større størrelser fås på forespørgsel)
  • Høj kvalitet, kraftig konstruktion
  • Produktkontaktdele lavet af 316L rustfrit stål
  • Sprækkefrit interiør
  • Låg fastgjort med klemmebånd (304 rustfrit stål)
  • Lågpakning - FDA acceptabel silikonegummi
  • Hygiejnisk topfælg
  • Leveres med sidehåndtag
  • Fuldt svejset GMP korrekt konstruktion
Tekniske data
Produkttype Lagerbeholder
Kapacitet (metrisk) 10 l
Materiale Rustfrit stål
Inkluderer Låg, klemme og silkoneforsegling
Højde (metrisk) 280 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 223 mm