Få mere at vide
Sampling Systems™ Rustfri opbevaringstromle
Artikelnummer. 15899581 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 l
25 l
50 l
100 l
150 l
200 l
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15899581 50 l Hver
15849581 10 l -
15859581 100 l Hver
15869581 150 l Hver
15879581 200 l Hver
15889581 25 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15899581 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. A12650
Forventet forsendelse: 26-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Robust, hygiejnisk design gør dem velegnede til de mest krævende applikationer. Prøvetagning Systems™ Rustfri opbevaringstromle har en finish af meget høj kvalitet og leveres med robuste sidehåndtag, låg, pakning og klemmebånd.
  • Åben top farmaceutiske og kemiske tromler med låg
  • Størrelser fra 5L til 200L (større størrelser fås på forespørgsel)
  • Høj kvalitet, kraftig konstruktion
  • Produktkontaktdele lavet af 316L rustfrit stål
  • Sprækkefrit interiør
  • Låg fastgjort med klemmebånd (304 rustfrit stål)
  • Lågpakning - FDA acceptabel silikonegummi
  • Hygiejnisk topfælg
  • Leveres med sidehåndtag
  • Fuldt svejset GMP korrekt konstruktion
Spezifikation
Produkttype Lagerbeholder
Kapacitet (metrisk) 50 l
Materiale Rustfrit stål
Inkluderer Låg, klemme og silkoneforsegling
Højde (metrisk) 435 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 393 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.