Få mere at vide
Hamilton™ Rustfrit stål HC-75 (H+) kationbyttersøjle
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 7.8 mm |
| Længde (metrisk) | 305 mm |
| Maks. Tryk | 400 psi |
| Partikelstørrelse | 9μ m |
| Mængde | 1 stk. |
| USP type | L17 |
| Stationær fase | HC-75 (H+) |
| Emballagemateriale | PSDVB/sulfonsyre |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Produkttype | Anionudvekslingskolonne |